Drukuj
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR922852-1G OR922852-250MG
APOSOR922852-1GEA 3310 PLN
APOSOR922852-1G APOSOR922852-250MG
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride
Formuła: C₆H₁₀N₂·ClH
MW: 146.618 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23106073
Numer CAS: 915226-72-1