Drukuj
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR922658-25G OR922658-5G
APOSOR922658-25GEA 1740 PLN
APOSOR922658-25G APOSOR922658-5G
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride 95%
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride
Formuła: C₆H₁₃NO₂·ClH
MW: 167.634 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632063
Numer CAS: 10047-10-6