Drukuj
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR922561-1G OR922561-250MG
APOSOR922561-1GEA 2800 PLN
APOSOR922561-1G APOSOR922561-250MG
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine 95%
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine
Formuła: C₆H₇Cl₂N₃
MW: 192.046 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11219203
Numer CAS: 6237-96-3