Drukuj
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR922540-1G OR922540-250MG
APOSOR922540-1GEA 4320 PLN
APOSOR922540-1G APOSOR922540-250MG
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formuła: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.184 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658436
Numer CAS: 62869-42-5