Drukuj
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR922539-1G OR922539-5G
APOSOR922539-1GEA 487 PLN
APOSOR922539-1G APOSOR922539-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₁H₂₁NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16497040
Numer CAS: 208046-23-5