Drukuj
N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR922464-100MG OR922464-25MG
APOSOR922464-100MGEA 458 PLN
APOSOR922464-100MG APOSOR922464-25MG
N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine 97%
N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine
Formuła: C₁₅H₂₁NO₄
Temp. topnienia: 101…105 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00800584
Numer CAS: 90731-57-0