Drukuj
4-(Bromomethyl)benzamide 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR922175-250MG OR922175-1G OR922175-5G
APOSOR922175-250MGEA 656 PLN
APOSOR922175-250MG APOSOR922175-1G APOSOR922175-5G
4-(Bromomethyl)benzamide 96%
4-(Bromomethyl)benzamide
Formuła: C₈H₈BrNO
Temp. topnienia: 181 … 182 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09743698
Numer CAS: 58914-40-2