Drukuj
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (5-Bromothiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
OR921697-1G OR921697-250MG
APOSOR921697-1GEA 4000 PLN
APOSOR921697-1G APOSOR921697-250MG
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride
Formuła: C₄H₅BrN₂S·ClH
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22689362
Numer CAS: 1414958-88-5