Drukuj
tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl 4-Aminobutanoate
OR921654-1G OR921654-250MG
APOSOR921654-1GEA 1190 PLN
APOSOR921654-1G APOSOR921654-250MG
tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
tert-Butyl 4-aminobutanoate
Formuła: C₈H₁₇NO₂
MW: 159.226 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09923510
Numer CAS: 50479-22-6
Jednostka: 1759
ADR: 8 III