Drukuj
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one
OR921633-25G OR921633-5G
APOSOR921633-25GEA 894 PLN
APOSOR921633-25G APOSOR921633-5G
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formuła: C₈H₁₂N₂O
MW: 152.194 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06213260
Numer CAS: 771579-27-2