Drukuj
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl (2-hydroxycyclohexyl)carbamate
OR921403-1G OR921403-25G OR921403-5G
APOSOR921403-1GEA 218 PLN
APOSOR921403-1G APOSOR921403-25G APOSOR921403-5G
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate
Formuła: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.289 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08061947
Numer CAS: 477584-30-8