Drukuj
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR921329-1G OR921329-250MG
APOSOR921329-1GEA 1510 PLN
APOSOR921329-1G APOSOR921329-250MG
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179.645 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20685906
Numer CAS: 109837-32-3