Drukuj
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR920954-1G OR920954-5G
APOSOR920954-1GEA 911 PLN
APOSOR920954-1G APOSOR920954-5G
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one
Formuła: C₆H₆ClNO
MW: 143.571 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20327964
Numer CAS: 857201-58-2