(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
[5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]benzene, 5-(Aminomethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
OR9209-1G
OR9209-250MG
APOSOR9209-1GEA
2170
PLN
APOSOR9209-1G
APOSOR9209-250MG
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Formuła:
C₁₁H₁₃N₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08271943 Numer CAS: 876728-39-1 Jednostka: 3259 ADR: 8,III |