Drukuj
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR920806-1G OR920806-250MG
APOSOR920806-1GEA 2150 PLN
APOSOR920806-1G APOSOR920806-250MG
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formuła: C₅H₉N₃·2ClH
MW: 184.067 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19689724
Numer CAS: 948572-94-9