Drukuj
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR919522-1G OR919522-250MG
APOSOR919522-1GEA 2180 PLN
APOSOR919522-1G APOSOR919522-250MG
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate
Formuła: C₈H₁₃NO₂
MW: 155.194 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23381105
Numer CAS: 78167-68-7