Drukuj
4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9195-1G OR9195-100MG OR9195-250MG
APOSOR9195-1GEA 1660 PLN
APOSOR9195-1G APOSOR9195-100MG APOSOR9195-250MG
4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected
Formuła: C₁₅H₂₁N₃O₃
Temp. topnienia: 122…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08271923
Numer CAS: 479226-10-3