Drukuj
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR919394-1G OR919394-5G
APOSOR919394-1GEA 917 PLN
APOSOR919394-1G APOSOR919394-5G
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.228 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13152308
Numer CAS: 69574-07-8