Drukuj
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclopentylpropanoic acid
OR919154-1G OR919154-250MG OR919154-500MG
APOSOR919154-1GEA 3270 PLN
APOSOR919154-1G APOSOR919154-250MG APOSOR919154-500MG
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine 97%
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine
Formuła: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379.449 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094886
Numer CAS: 371770-32-0