Drukuj
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR919063-1G OR919063-5G
APOSOR919063-1GEA 1640 PLN
APOSOR919063-1G APOSOR919063-5G
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₅N·ClH
MW: 185.694 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18252291
Numer CAS: 24290-47-9