Drukuj
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR918977-1G OR918977-250MG
APOSOR918977-1GEA 1270 PLN
APOSOR918977-1G APOSOR918977-250MG
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formuła: C₁₀H₁₃N₃O
MW: 191.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06589847
Numer CAS: 149806-11-1