Drukuj
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR917997-1G OR917997-250MG
APOSOR917997-1GEA 2690 PLN
APOSOR917997-1G APOSOR917997-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formuła: C₉H₇ClN₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10686602
Numer CAS: 1033693-09-2