Drukuj
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR917952-1G OR917952-250MG
APOSOR917952-1GEA 3270 PLN
APOSOR917952-1G APOSOR917952-250MG
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid 97%
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₁₃H₁₄O₃
MW: 218.248 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06208311
Numer CAS: 75945-91-4