Drukuj
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR917890-1G OR917890-5G
APOSOR917890-1GEA 1110 PLN
APOSOR917890-1G APOSOR917890-5G
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199.247 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00626152
Numer CAS: 20704-66-9