Drukuj
7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR917812-1G OR917812-5G
APOSOR917812-1GEA 356 PLN
APOSOR917812-1G APOSOR917812-5G
7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
7-Methoxyquinoline hydrochloride
Formuła: C₁₀H₉NO·ClH
MW: 195.646 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22683321
Numer CAS: 1418117-82-4