Drukuj
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR917681-1G OR917681-250MG
APOSOR917681-1GEA 3560 PLN
APOSOR917681-1G APOSOR917681-250MG
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02185844
Numer CAS: 3609-50-5