Drukuj
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR917655-1G OR917655-250MG
APOSOR917655-1GEA 737 PLN
APOSOR917655-1G APOSOR917655-250MG
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.227 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16999179
Numer CAS: 4910-04-7