3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
{3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR9173-1G
OR9173-250MG
APOSOR9173-1GEA
911
PLN
APOSOR9173-1G
APOSOR9173-250MG
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Formuła:
C₁₀H₁₁N₃O Temp. topnienia: 56…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08271929 Numer CAS: 871825-54-6 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |