Drukuj
sec-Butyl chloroformate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR917261-1G OR917261-25G OR917261-5G
APOSOR917261-1GEA 725 PLN
APOSOR917261-1G APOSOR917261-25G APOSOR917261-5G
sec-Butyl chloroformate 95%
sec-Butyl chloroformate
Formuła: C₅H₉ClO₂
MW: 136.577 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043796
Numer CAS: 17462-58-7