Drukuj
trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: trans-4-(Methylamino)cyclohexanol
OR917120-10G OR917120-1G OR917120-5G
APOSOR917120-10GEA 4030 PLN
APOSOR917120-10G APOSOR917120-1G APOSOR917120-5G
trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
trans-4-Methylamino-cyclohexanol
Formuła: C₇H₁₅NO
MW: 129.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09954372
Numer CAS: 22348-44-3