Drukuj
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]-1H-imidazole, 4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
OR9170-1G OR9170-250MG
APOSOR9170-1GEA 1610 PLN
APOSOR9170-1G APOSOR9170-250MG
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08271921
Numer CAS: 103573-92-8
Jednostka: 3259
ADR: 8,III