Drukuj
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR916886-25G OR916886-5G OR916886-100G
APOSOR916886-25GEA 1290 PLN
APOSOR916886-25G APOSOR916886-5G APOSOR916886-100G
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne
Formuła: C₉H₁₄O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04974030
Numer CAS: 78629-20-6
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS,III