Drukuj
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
OR916853-100MG OR916853-1G OR916853-250MG
APOSOR916853-100MGEA 305 PLN
APOSOR916853-100MG APOSOR916853-1G APOSOR916853-250MG
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₁NO₂·ClH
MW: 177.629 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23703517
Numer CAS: 70684-82-1