Drukuj
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR916846-1G OR916846-5G
APOSOR916846-1GEA 559 PLN
APOSOR916846-1G APOSOR916846-5G
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 96%
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.212 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001741
Numer CAS: 53440-12-3