Drukuj
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR916830-100G OR916830-25G
APOSOR916830-100GEA 2480 PLN
APOSOR916830-100G APOSOR916830-25G
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂
Temp. topnienia: 66…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00963547
Numer CAS: 1201-91-8