Drukuj
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR916804-1G OR916804-250MG
APOSOR916804-1GEA 3160 PLN
APOSOR916804-1G APOSOR916804-250MG
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester
Formuła: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185.243 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01819872
Numer CAS: 51221-43-3