Drukuj
Allyl tert-butyl carbonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR916774-1G OR916774-25G OR916774-5G
APOSOR916774-1GEA 298 PLN
APOSOR916774-1G APOSOR916774-25G APOSOR916774-5G
Allyl tert-butyl carbonate 98%
Allyl tert-butyl carbonate
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.195 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658296
Numer CAS: 70122-89-3