Drukuj
Boc-N-methyl-DL-alanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
OR916415-25G OR916415-5G
APOSOR916415-25GEA 656 PLN
APOSOR916415-25G APOSOR916415-5G
Boc-N-methyl-DL-alanine 97%
Boc-N-methyl-DL-alanine
Formuła: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.236 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153297
Numer CAS: 13734-31-1