Drukuj
4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Methylquinolin-8-ol
OR916329-1G OR916329-250MG
APOSOR916329-1GEA 882 PLN
APOSOR916329-1G APOSOR916329-250MG
4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
4-Methyl-8-hydroxyquinoline
Formuła: C₁₀H₉NO
MW: 159.185 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02170459
Numer CAS: 3846-73-9