Drukuj
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR916221-10G OR916221-1G OR916221-5G
APOSOR916221-10GEA 3680 PLN
APOSOR916221-10G APOSOR916221-1G APOSOR916221-5G
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190.199 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11036617
Numer CAS: 915394-28-4