Drukuj
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Furan-3-sulphonyl chloride
OR9160-250MG OR9160-1G
APOSOR9160-250MGEA 1170 PLN
APOSOR9160-250MG APOSOR9160-1G
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Furan-3-sulphonyl chloride
Formuła: C₄H₃ClO₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08271875
Numer CAS: 52665-49-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,III