Drukuj
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR915066-1G OR915066-25G OR915066-5G
APOSOR915066-1GEA 348 PLN
APOSOR915066-1G APOSOR915066-25G APOSOR915066-5G
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene
Formuła: C₈H₉NO₄S
Temp. topnienia: 170…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27926301
Numer CAS: 61081-34-3
Jednostka: 3272
ADR: 3,III