Drukuj
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR914601-1G OR914601-250MG
APOSOR914601-1GEA 2260 PLN
APOSOR914601-1G APOSOR914601-250MG
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
Formuła: C₁₀H₁₆O
MW: 152.233 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060824
Numer CAS: 40702-26-9