Drukuj
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR914497-10G OR914497-1G OR914497-5G
APOSOR914497-10GEA 4030 PLN
APOSOR914497-10G APOSOR914497-1G APOSOR914497-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199.677 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15200817
Numer CAS: 1158573-73-9