Drukuj
3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR914259-1G OR914259-250MG OR914259-5G
APOSOR914259-1GEA 1420 PLN
APOSOR914259-1G APOSOR914259-250MG APOSOR914259-5G
3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
3-Methoxy-2-nitrophenol
Formuła: C₇H₇NO₄
MW: 169.135 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16876801
Numer CAS: 3114-61-2