Drukuj
Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR914232-100G OR914232-25G OR914232-5G
APOSOR914232-100GEA 5300 PLN
APOSOR914232-100G APOSOR914232-25G APOSOR914232-5G
Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate 98%
Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Formuła: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00188501
Numer CAS: 832-01-9