Drukuj
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR913966-1G OR913966-250MG OR913966-5G
APOSOR913966-1GEA 1280 PLN
APOSOR913966-1G APOSOR913966-250MG APOSOR913966-5G
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 97%
(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one
Formuła: C₁₀H₁₁NOS
MW: 193.265 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08436194
Numer CAS: 219821-18-8