Drukuj
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (R)-Thiazolidine-4-carbonitrile hydrochloride
OR913722-1G OR913722-250MG
APOSOR913722-1GEA 2870 PLN
APOSOR913722-1G APOSOR913722-250MG
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride 95%
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride
Formuła: C₄H₆N₂S·ClH
MW: 150.63 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683061
Numer CAS: 391248-17-2