Drukuj
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (R)-3-(p-Methylphenyl)-beta-alanine
OR913672-1G OR913672-5G
APOSOR913672-1GEA 530 PLN
APOSOR913672-1G APOSOR913672-5G
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.216 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840389
Numer CAS: 479064-87-4