Drukuj
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propan-1-ol
OR913669-1G OR913669-250MG
APOSOR913669-1GEA 4390 PLN
APOSOR913669-1G APOSOR913669-250MG
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol
Formuła: C₉H₁₂ClNO
MW: 185.651 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784070
Numer CAS: 1213362-28-7